643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
técnicas
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clave InChI
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El análisis de la estructura de proteínas ayuda a identificar biomarcadores de enfermedad y dianas terapéuticas cruciales para los tratamientos.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.