Merck
608963
Sigma-Aldrich
L-Lysine-2-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
183.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
técnicas
protein expression: suitable
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i8+1;
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-WWQACITASA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)