Merck
292125
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1-13C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 481,00
US$ 481,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 481,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1413CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
257.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 481,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
61-64 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-LOYIAQTISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jiaxin Lou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 524(4), 1010-1017 (2020-02-18)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents a global health problem. Impaired autophagy has been implicated in the pathogenesis of NAFLD, and CD147 is recognized to regulate lipid metabolism in a variety of cell types. This study was initiated with the
Teresa Padro et al.
Journal of lipid research, 56(5), 1043-1056 (2015-03-17)
The benefits of dietary phytosterols (PhySs) and long-chain n-3 PUFA (ω3) have been linked to their effects as cholesterol- and triglyceride (TGL)-lowering agents. However, it remains unknown whether these compounds have further metabolic effects on LDL lipid composition. Here, we