Merck
592951
Sigma-Aldrich
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
95%
Sinónimos:
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, 3-[(Carbobenzyloxy)amino]propionaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 137,00
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 137,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 137,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
52-57 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
Clave InChI
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
687189775630478709
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
52-57 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
50-53 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
aldehyde
functional group
amine
functional group
-
functional group
Cbz, amine, hydroxyl
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)