393193
Hydrocinnamaldehyde
technical grade, 90%
Sinónimos:
3-Phenylpropionaldehyde
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
impurezas
<5% 3-phenyl-1-propanol
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadena SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Clave InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 2-Chloro hydrocinnamaldehyde by α-chlorination.[8]
- Mixture of homopropargyl alcohols by kinetic resolution-allenylboration reactions.[9]
- Mixture of syn- and anti-β-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane.[10]
- (2S)-2-Hydroxy-4-phenylbutanenitrile by catalytic asymmetric cyanosilylation.[11]
- Cinnamaldehyde by dehydrogenation reaction using Pd(TFA)2/4,5-diazafluorenone catalyst.[12]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?