Merck
589128
Sigma-Aldrich
2-Ethylacrylic acid
contains 150 ppm BHT as inhibitor, 98%
Sinónimos:
2-Ethylpropenoic acid, 2-Methylenebutanoic acid, 2-Methylenebutyric acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 448,00
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 448,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(C2H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
contiene
150 ppm BHT as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C([H])=C(\CC)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
WROUWQQRXUBECT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
O A Mamer et al.
The Biochemical journal, 160(3), 417-426 (1976-12-15)
1. Normal human urine contains small amounts (less than 4 mg/g of creatinine) of 2-ethylhydracrylic acid, formed, we believe, by a previously undisclosed endogenous catabolic pathway for the oxidation of a newly described series of R metabolites of isoleucine. 2.