Merck
478709
Sigma-Aldrich
Benzyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
97%
Sinónimos:
3-(Z-Amino)propanol
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 480,00
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 480,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
50-53 °C (lit.)
grupo funcional
Cbz
amine
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
Clave InChI
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)