Merck
569410
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 147,00
US$ 147,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 147,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 147,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
PQKYPMGTDHNSRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)