Merck
475122
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 52,50
5 G
US$ 250,00
US$ 52,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 52,50
5 G
US$ 250,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 52,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
bp
70-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1nccn1C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3
Clave InChI
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde is a heterocyclic building block. It affords tripodal ligands on condensation reaction with tris-(2-aminoethyl)amine (tren). These tripodal ligands react with iron(III) salts in the presence of air to afford iron(II) complexes.[1] Its vibrational spectral studies have been reported.[2]
Aplicación
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
  • Schiff bases[3]
  • ligand N,N-dimethyl-N′-(1-methylimidazole-2-ylmethyl)-ethylenediamine[4]
  • [(bis(1-methylimidazol-2-yl)methyl)(2-(pyridyl-2-yl)ethyl)amine][5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and characterization of tripodal iron (II) complexes prepared from 2-pyridinecarboxaldehyde and 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde: stabilization of iron (II) cations with N 6 donor sets.
Brewer G, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(8), 2390-2396 (2004)
Synthesis, crystal structure and redox properties of bis-imidazolyl-containing copper (II) complexes.
Musie GT, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 348, 69-74 (2003)
Structural, spectroscopic and redox studies of a new ruthenium (III) complex with an imidazole-rich tripodal ligand.
Scarpellini M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(3), 707-715 (2004)
DFT, FT-IR and FT-Raman investigations of 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde.
Polat T and Yurdakul S.
Journal of Molecular Structure, 1053, 27-37 (2013)
Iron (III) complexes of sterically hindered tetradentate monophenolate ligands as functional models for catechol 1, 2-dioxygenases: The role of ligand stereoelectronic properties.
Velusamy M, et al.
Inorganic Chemistry, 43(20), 6284-6293 (2004)