410470
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
125-127 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
COc1cc(Br)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- ailanthoidol, via Stille coupling[1]
- 6-bromo-8-methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2H-chromen-2-one[2]
- benzimidazole-based ligand, 2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-4-bromo-6-methoxy-phenol (HL)[3]
- chromogenic reagent, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-p-hydroxy benzoic hydrazone[4]
- (E)-N′-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)