Merck
454664
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
98%
Sinónimos:
5-Methylsalicylaldehyde, 2,5-Cresotaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
2040673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
217 °C (lit.)
mp
54-57 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-3-8(10)7(4-6)5-9/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Berelli Anupama et al.
Journal of fluorescence, 27(3), 953-965 (2017-01-18)
Ternary Cu(II) complexes [Cu(II)(L)(bpy)Cl] 1, [Cu(II)(L)(Phen)Cl] 2 [L = 2,3-dimethyl-1-phenyl-4(2 hydroxy-5-methyl benzylideneamino)-pyrazol-5-one, bpy = 2,2
Syntheses, structures and electrochemistry of copper (II) salicylaldehyde/tris (3-phenylpyrazolyl) borate complexes as models for the radical copper oxidases.
Halcrow MA, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 1753-1762 (1999)
Spectroscopy and stereochemistry of the optically active copper (II), cobalt (II) and nickel (II) complexes with Schiff bases N,N'-(1R,2R)-(-)-1, 2-cyclohexylenebis(3-methylbenzylideneiminato) and N,N'-(1R,2R)-(-)-1,2-cyclohexylenebis(5-methylbenzylideneiminato)
Szlyk E, et al.
Polyhedron, 21(27), 2711-2717 (2002)
Atsuko Masuya-Suzuki et al.
ChemistryOpen, 10(1), 46-55 (2021-01-22)
We prepared Ln(III) (Ln=Eu, Gd, and Yb) complexes with a tripodal Schiff base, tris[2-(5-methylsalicylideneimino)ethyl]amine (H3 L) and studied their photophysical properties. Upon ligand excitation, YbL showed Yb(III)-centered luminescence in the near-infrared region. While the overall quantum yield (0.60(1)%) of YbL
Bijoy Dey et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(11), 1709-1721 (2020-04-18)
The reaction of Fe(NCS)3 prepared in situ in MeOH with 5-X-SalEen ligands (5-X-SalEen=condensation product of 5-substituted salicylaldehyde and N-ethylethylenediamine) provided three Fe(III) complexes, [Fe(5-X-SalEen)2 ]NCS; X=Me (1), X=Br (2), X=OMe (3). All the complexes reveal similar structural features but a very