Merck
478075
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
202-207 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
COc1ccc(C=O)c(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
QPDFBPIHEDAUKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, also known as 2-bromo-isovanillin, can be synthesized by the bromination of 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde.[1]
Aplicación
2-Bromo-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde (2-Bromo-isovanillin) may be used in the preparation of:
  • 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde semicarbazone (HMBS)[2]
  • 2-cyclopentyl-7-methoxy-1-benzofuran-4-carbaldehyde
  • 3-(benzyloxy)-2-bromo-4-methoxybenzaldehyde[3]
It may also be used as a starting material in the total synthesis of the following natural products:
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemoselective Zinc/HCl Reduction of Halogenated β-Nitrostyrenes: Synthesis of Halogenated Dopamine Analogues.
Maresh JJ, et al.
Synlett, 25, 2891-2894 (2014)
Concise syntheses of (-)-galanthamine and (?)-codeine via intramolecular alkylation of a phenol derivative.
Magnus P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(44), 16045-16047 (2009)
Synthesis and preliminary biological evaluation of novel taspine derivatives as anticancer agents.
Zhang J, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(7), 2798-2805 (2010)
Total synthesis of pareitropone via radical anion coupling.
Hong SK, et al.
Organic Letters, 12(17), 3954-3956 (2010)
A concise synthesis of denbinobin.
Wang YC, et al.
Tetrahedron Letters, 46(47), 8103-8104 (2005)