Merck
560871
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%, racemic
Sinónimos:
(±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butanesulfinamide, tert-Butylsulfinamide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 158,00
25 G
US$ 585,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 158,00
25 G
US$ 585,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CS(O)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-101 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
Clave InChI
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne.[1] Also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synlett, 2565-2565 (2006)
Synlett, 833-833 (2006)
Artículos
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Contenido relacionado
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.