Merck
699918
Sigma-Aldrich
(R)-N-[(1R,2R)-2-(3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)cyclohexyl]-tert-butyl-sulfinamide
96%
Sinónimos:
[S(R)]-N-[(1R,2R)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]cyclohexyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 395,00
500 MG
US$ 827,00
US$ 395,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 395,00
500 MG
US$ 827,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H25F6N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
473.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 395,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
173-181 °C
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CC(C)(C)S(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C19H25F6N3O2S/c1-17(2,3)31(30)28-15-7-5-4-6-14(15)27-16(29)26-13-9-11(18(20,21)22)8-12(10-13)19(23,24)25/h8-10,14-15,28H,4-7H2,1-3H3,(H2,26,27,29)/t14-,15-,31-/m1/s1
Clave InChI
WMIJNZVQFOPOBW-ZHANGXNJSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(R)-N-[(1R,2R)-2-(3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ureido)cyclohexyl]-tert-butyl-sulfinamide is a sulfinamide-urea based chiral catalyst that can be used to synthesize:
  • Enantioselective homoallylic amines by asymmetric allylation of acylhydrazones with allylindium reagents.[1]
  • Tetrahydroquinolines via an asymmetric Povarov reaction.[2]
  • 2-aryl-substituted cycloalkanones by enantioselective protonation of corresponding trimethylsilyl enol ethers.[3]
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Indium-mediated asymmetric allylation of acylhydrazones using a chiral urea catalyst.
Kian L Tan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(8), 1315-1317 (2007-01-11)
Baudouin Gerard et al.
ACS combinatorial science, 14(11), 621-630 (2012-10-24)
A 2328-membered library of 2,3,4-trisubstituted tetrahydroquinolines was produced using a combination of solution- and solid-phase synthesis techniques. A tetrahydroquinoline (THQ) scaffold was prepared via an asymmetric Povarov reaction using cooperative catalysis to generate three contiguous stereogenic centers. A matrix of
Elizabeth M Beck et al.
Organic letters, 13(16), 4260-4263 (2011-07-27)
The application of chiral sulfinamides and achiral sulfonic acids as a cocatalyst system for enantioselective protonation reactions is described. Structurally simple, easily accessible sulfinamides were found to induce moderate-to-high ee's in the formation of 2-aryl-substituted cycloalkanones from the corresponding trimethylsilyl