Merck
520497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-p-Toluenesulfinamide
98%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 201,00
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 201,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4S(O)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
mp
115-118 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
YNJDSRPIGAUCEE-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
(R)-(-)-p-Toluenesulfinamide may be used in the preparation of E,E-(R)-(-)-N-(2,4-hexadienalidene)-p-toluenesulfinamide by reacting with sorbic aldehyde in the presence of titanium ethoxide.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
d-Amino ?-Keto Esters, a Designed Polyfunctionalized Chiral Building Block for Alkaloid Synthesis. Asymmetric Synthesis of (R)-(+)-2-Phenylpiperidine and (-)-SS20846A.
Davis FA, et al.
Organic Letters, 2(8), 1041-1043 (2000)