569437
tert-Butylsulfinyl chloride
97%
Sinónimos:
1,1-Dimethylethanesulfinyl chloride, 2-Methyl-2-propanesulfinyl chloride, 2-Methylpropane-2-sulfinic chloride, tert-Butylthionyl chloride
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4830 (lit.)
bp
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Clave InChI
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?