552151
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-13C6,C-d7, Dextrose-13C6,C-d7
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+13
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
Clave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Contenido relacionado
El análisis de la estructura de proteínas ayuda a identificar biomarcadores de enfermedad y dianas terapéuticas cruciales para los tratamientos.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.