Merck
453188
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Labeled Glucose, Dextrose-1,2-13C2
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 749,00
500 MG
US$ 1.900,00
1 G
US$ 3.140,00
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 749,00
500 MG
US$ 1.900,00
1 G
US$ 3.140,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C4H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
Clave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
D-Glucose-1,2-13C2 can be used:
  • As a stable isotope in the in vivo study of dynamic metabolic profiling of pancreatic tumor.[1]
  • To study the nonoxidative pentose phosphate pathway using a single-tracer method.[2]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mass isotopomer study of the nonoxidative pathways of the pentose cycle with [1, 2-13C2] glucose
Lee, WP, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 274(5), E843-E851 (1998)
[1, 2-13C2]-D-glucose profiles of the serum, liver, pancreas, and DMBA-induced pancreatic tumors of rats
Boros L, et al.
Pancreas, 31(4), 337-343 (2005)
Joanna L Gillis et al.
eLife, 10 (2021-08-13)
Alterations to the androgen receptor (AR) signalling axis and cellular metabolism are hallmarks of prostate cancer. This study provides insight into both hallmarks by uncovering a novel link between AR and the pentose phosphate pathway (PPP). Specifically, we identify 6-phosphogluoconate
Artículos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.