Merck
310816
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-d1
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-1-d1
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 343,00
1 G
US$ 689,00
US$ 343,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 343,00
1 G
US$ 689,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2[CHOH]4CDO
Número de CAS:
Peso molecular:
181.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 343,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QVTRYHEBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomáš Pluskal et al.
Nature plants, 5(8), 867-878 (2019-07-25)
Kava (Piper methysticum) is an ethnomedicinal shrub native to the Polynesian islands with well-established anxiolytic and analgesic properties. Its main psychoactive principles, kavalactones, form a unique class of polyketides that interact with the human central nervous system through mechanisms distinct
Artículos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.