551473
QuadraPure® AK
50-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
2,4-Butanedione resin, Activated ketone, polymer-bound
Productos recomendados
Línea del producto
QuadraPure®
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensión del etiquetado
2.0-3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-90 mesh
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?