545716
3-Bromobenzenesulfonyl chloride
96%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.593 (lit.)
bp
90-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C
densidad
1.773 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Clave InChI
PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- 2-(3-bromophenyl)-5-n-butylfuran
- 2-(3-bromophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
- 3-bromo-4-(3-bromophenyl)thiophene
- 2,5-bis(3-bromophenyl)-1-methylpyrrole
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?