Merck
13609
Sigma-Aldrich
Wang resin
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Sinónimos:
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 113,00
25 G
US$ 502,00
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 113,00
25 G
US$ 502,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
1.1 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
Descripción general
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
Aplicación
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method. [1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of Kalata B2 cyclotide (GLPVCGETCFGGTCNTPGCSCTWPICTRD) on wang resin, as solid support
V Deepshikha
Open Journal of Medicinal Chemistry, 10, 46-55 (2020)