Merck
510327
Sigma-Aldrich
Trichloroacetimidate on Wang resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.75-1.25 mmol/g trichloroacetimidate loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
4-Alkoxybenzyl trichloroacetimidate, polymer-bound, Wang trichloroacetimidate resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.75-1.25 mmol/g trichloroacetimidate loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)