499978
Benzo[b]thien-2-ylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
1-Benzothiophene-2-boronic acid, Benzothiophen-2-ylboronic acid, Thianaphthene-2-boronic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
mp
256-260 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7BO2S/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
Clave InChI
YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- PDE4 inhibitors
- Chemoselective modification of oncolytic adenovirus
- Synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion
- UV promoted phenanthridine syntheses
- Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.