N257
Naphthalene-1-boronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
α-Naphthaleneboronic acid, α-Naphthylboronic acid, 1-Naphthaleneboronic acid, 1-Naphthylboronic acid, 1-naphthalenyl-boronic acid, NSC 78936
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0%
Formulario
crystals
mp
208-214 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
Clave InChI
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Methyl 5-bromo-2-(naphthalene-1-yl)benzoate, which is a starting material for the preparation of 9-anthracene-spirobenzofluorene host materials.[1]
- A bifunctional polymer used for the hydrolysis of cellulose.[2]
- 9-(Naphthalene-1-yl)anthracene, which is a key intermediate for the preparation of anthracene derived molecular glass having blue emission.[3]
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?