Merck
512168
Sigma-Aldrich
3-Furanylboronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
3-Furanboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
111.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
Clave InChI
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.