Merck
499471
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Bromo[(3,5-difluorophenyl)methyl]zinc
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 594,00
US$ 594,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 594,00
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
272.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 594,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.982 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GCVAILFVPCDSSW-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)