Merck
290319
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinónimos:
α-Bromo-3,5-difluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
207.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
65 °C/4.5 mmHg (lit.)
densidad
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
Clave InChI
KVSVNRFSKRFPIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Highly efficient N-heterocyclic carbene/pyridine-based ruthenium sensitizers: complexes for dye-sensitized solar cells.
Wei-Chun Chang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(44), 8161-8164 (2010-09-22)
Ya-Tuan Ma et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 9), o2468-o2468 (2010-01-01)
The title compound, C(15)H(12)F(2)O(3), has been obtained by the reaction of 2,4-dihy-droxy-lacetonephenone, potassium carbonate and 3,5-difluoro-benzyl bromide. The hy-droxy group is involved in an intra-molecular O-H⋯O hydrogen bond in each of the two independent mol-ecules in the asymmetric unit. The