Merck
225770
Sigma-Aldrich
Litio bis(trimetilsilil)amida solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Hexametildisilazano lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]2NLi
Número de CAS:
Peso molecular:
167.33
Beilstein/REAXYS Number:
3567910
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
concentration
1.0 M in THF
density
0.891 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El litio bis (trimetilsilil)amida (LHMDS) es una base fuerte no nucleófila ampliamente utilizada en síntesis orgánica para reacciones de desprotonación y reacciones catalizadas por bases. En general es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos no polares.
Application
La disolución de litio bis(trimetilsilil)amida (1,0 M en THF) se puede utilizar como base:
  • Para catalizar la reacción de polimerización en la síntesis de poli(p-benzamida)s.
  • En la síntesis de poli(α-peptoide)s cíclicos y α-(difluorometil)estireno.
  • En condensaciones aldólicas dirigidas y reacciones de condensación de Darzens; α-arilación de derivados de éster de arilo y reacción de aminación alílica.
  • Para la generación de enolatos cinéticos en comparación con la hexametildisilacida de sodio (NaHMDS) porque los enolatos producidos son más regioestables que los producidos con la NaHMDS.
Packaging
La botella Sure/Seal de 25 ml se recomienda como una botella de un solo uso. Los pinchazos repetidos provocarán probablemente una disminución del rendimiento del producto.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
? -(Difluoromethyl) styrene: improved approach to grams scale synthesis
Justyna WK,et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 179, 175-178 (2015)
Macromolecules, 39, 5347-5347 (2006)
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six
Nur Hazlin Hazrin-Chong et al.
Journal of microbiological methods, 90(2), 96-99 (2012-05-09)
The use of hexamethyldisilazane (HMDS) as a drying agent was investigated in the specimen preparation for scanning electron microscopy (SEM) imaging of bacterial surface colonization on sub-bituminous coal. The ability of microbes to biofragment, ferment and generate methane from coal
Nan Li et al.
Lab on a chip, 8(12), 2105-2112 (2008-11-22)
High-density live cell array serves as a valuable tool for the development of high-throughput immunophenotyping systems and cell-based biosensors. In this paper, we have, for the first time, demonstrated a simple fabrication process to form the hexamethyldisilazane (HMDS) and poly(ethylene