Merck
487856
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinónimos:
2,2,2-Trideuterioacetic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 1.400,00
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 1.400,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
63.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.101 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)