Merck
490644
Sigma-Aldrich
Propionic acid-d6
98 atom % D
Sinónimos:
Propanoic acid-d6
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 2.050,00
US$ 2.050,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 2.050,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
80.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.050,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
densidad
1.072 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2/hD
Clave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-WYMDYBCKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bjoern O Schroeder et al.
Cell host & microbe, 23(1), 27-40 (2017-12-26)
Diet strongly affects gut microbiota composition, and gut bacteria can influence the colonic mucus layer, a physical barrier that separates trillions of gut bacteria from the host. However, the interplay between a Western style diet (WSD), gut microbiota composition, and
Motoo Nomura et al.
JAMA network open, 3(4), e202895-e202895 (2020-04-17)
Immunotherapy using immune checkpoint inhibitors has been remarkably effective for treating multiple cancer types, and the gut microbiome is a possible factor affecting immune checkpoint inhibitor efficacy. However, the association between the gut microbiome and immune status of the tumor
Petia Kovatcheva-Datchary et al.
Cell reports, 26(13), 3772-3783 (2019-03-28)
The gut microbiota can modulate human metabolism through interactions with macronutrients. However, microbiota-diet-host interactions are difficult to study because bacteria interact in complex food webs in concert with the host, and many of the bacteria are not yet characterized. To