151777
Acetic acid-d
99 atom % D
Sinónimos:
mono-Deuteroacetic acid, Acetic (acid-d), Monodeuteroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
11.4 mmHg
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
4-19.9 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.50% water
water
bp
116-117 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
densidad
1.059 g/cm3 at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?