Merck
486159
Sigma-Aldrich
Propionic acid-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Propanoic acid-3,3,3-d3
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
77.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
densidad
1.033 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Clave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)