Merck
468800
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
219.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
4-Fluoro-D-phenylalanine hydrochloride, 99%
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
color
white
mp
245 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
Clave InChI
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)