Merck
798215
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-4-fluorophenylalanine
Sinónimos:
Fmoc-Phe(4-F)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 91,10
US$ 91,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 91,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H20FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
405.42
Beilstein:
8287377
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clave InChI
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Aplicación
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)