Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
183.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-113-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2938793
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
p-Fluoro-DL-phenylalanine,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
253-255 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits mitosis and reversibly arrests HeLa cells in G2.
p-Fluoro-DL-phenylalanine (pFPhe), a toxic antimetabolite, is a racemic mixture of a substituted (halogenated) benzoyl D and L phenylalanine useful as a selection marker for wine yeast transformation and with potential use in endomorphin, antiviral, and antimicrobial drug development. Phenylalanine analogue, rho-fluorophenylalanine (pFPhe) is also used to induce apoptosis.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| color white to off-white | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 253-255 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?