Merck
431850
Sigma-Aldrich
Europium(II) chloride
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Dichloroeuropium, Europium chloride, Europous chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 275,00
5 G
US$ 950,00
US$ 275,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 275,00
5 G
US$ 950,00
About This Item
Fórmula lineal:
EuCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 275,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
impurezas
<0.1% Zn
cadena SMILES
Cl[Eu]Cl
InChI
1S/2ClH.Eu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
BMANZYKPCBPZFG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Europium (II) chloride is awhite to pale pink solid with orthorhombic crystal structure. It is a stablematerial that is hygroscopic in nature. It can be prepared simply by reducingEuropium (III) chloride with hydrogen gas at high temperatures. It has atunable luminescence.
Aplicación
Europium(II) chloride can be used as:
  • A dopant to prepare phosphor materials for energy-efficient solid-state lighting.[1]
  • A pressure-sensor material.[2]
  • A suitable precursor for the synthesis of Europium(ii) compounds coordination polymers with 2,2′-bipyrimidine-mediated ferromagnetic interactions.[3]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Europium (II) compounds: simple synthesis of a molecular complex in water and coordination polymers with 2, 2?-bipyrimidine-mediated ferromagnetic interactions
Gael Zucchi, et al
Chemical Communications (Cambridge, England), 46, 9143-9145 (2010)
EuCl2 Powder as a Pressure-Memory Material
Takamichi Kobayashi
Japanese Journal of Applied Physics, 49, 088001-088001 (2010)
Europium-activated orthophosphate phosphors for energy-efficient solid-state lighting: a review
KN Shinde and SJ Dhoble
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 39, 459-479 (2014)
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.