Merck
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
Sinónimos:
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
Seleccione un Tamaño
2 G
US$ 229,00
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
US$ 229,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
I2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
360.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
350 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)