Merck
206059
Sigma-Aldrich
Platinum(II) iodide
98%
Sinónimos:
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 220,00
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 220,00
About This Item
Fórmula lineal:
PtI2
Número de CAS:
Peso molecular:
448.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
360 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.