457639
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 40 mol %
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
cociente alimentación
lactide:caprolactone 40:60
composición
DL-lactide, 40 mol %
viscosidad inherente
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
temperatura de transición
Tm (DSC) 31 °C (onset)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
Clave InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.