764620
Poly(D,L-lactide)
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Sinónimos:
PDLA, PLA, polyDL-lactide
Formulario
solid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]/D 0°, c = 0.5% in chloroform
mol peso
average Mn 10,000
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
marco temporal de la degradación
<6 months
mp
287-293 °C
PDI
≤1.2
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Microparticles in drug delivery: Study on controlling chitosan microparticle size and distribution, exploring encapsulation of BSA and TPP cross-linker.