Merck
457647
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 86 mol %
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 750,00
US$ 750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 750,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 750,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cociente alimentación
lactide:caprolactone 85:15
composición
DL-lactide, 86 mol %
viscosidad inherente
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
temperatura de transición
Tg 16 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C3H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8;1-2(4)3(5)6/h6H,1-4H2,(H,7,8);2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Poly(DL-lactide-co-caprolactone) (PLA-PCL) is a biodegradable block copolymer[1] that may be used as monofilament sutures[2] and nanoparticle-based drug delivery systems.[1]
Características y beneficios
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymeric scaffolds in tissue engineering application: a review.
Dhandayuthapani B, et al.
International Journal of Polymer Science (2011)
Novel docetaxel-loaded nanoparticles based on poly (lactide-co-caprolactone) and poly (lactide-co-glycolide-co-caprolactone) for prostate cancer treatment: formulation, characterization, and cytotoxicity studies.
Sanna V, et al.
Nanoscale Research Letters, 6(1), 260-260 (2011)
Artículos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.