Merck
440744
Sigma-Aldrich
Policaprolactona
average Mn 80,000
Sinónimos:
Homopolímero de 2-oxepanona, Polímero de 6-caprolactona
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H10O2)n
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
pellets (~3 mm)
mol wt
average Mn 80,000
impurities
<0.5% water
mp
60 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<2
application(s)
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES string
C1CCC(=O)OCC1 (Canonical-SMILES)
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
General description
La policaprolactona (PCL) es un poliéster biodegradable hidrófobo cristalino que encuentra aplicaciones importantes como administrador de medicamentos debido a su rentabilidad, su gran resistencia y su biocompatibilidad. La PCL posee algunas propiedades únicas, como:
  • Se degrada más despacio que otros poliésteres biodegradables en condiciones fisiológicas; esta propiedad puede ser explotada en la liberación controlada de medicamentos en tejidos específicos a lo largo de un periodo determinado.
  • Su baja humectación superficial e interacción con los líquidos biológicos a cuenta de su hidrofobicidad provoca mala adhesión y proliferación celulares. Por consiguiente, se mezcla con otros polímeros sintéticos o naturales.
Application
  • La PCL cargada con antibióticos puede utilizarse para tratar infecciones de las vías respiratorias como la tuberculosis.
  • Se llevaron a cabo investigaciones basadas en las respuestas fenotípicas de las células mesenquimatosas de la médula ósea humana (hBMSCs) para diferentes proporciones de mezclas quitosano/policaprolactona (PCL).
  • Se han estudiado la PCL y los materiales cerámicos biomédicos para una posible regeneración de los tejidos óseos.
  • Acción de las concentraciones de PCL/insulina graduada/beta-5 glicerofosfato sobre la formación de tejido osteocondral mediante diferenciación de las células del estroma procedentes del tejido adiposo.
  • Otros usos generales son: ayuda a la extrusión, lubricante, desmoldeo, ayuda a la dispersión de pigmentos y rellenos, y segmentos de poliéster en uretanos y poliésteres en bloque.
Features and Benefits
Polímero biodegradable
No tóxico, biodegradable en el suelo, amplía miscibilidad, compatibilidad química con muchos polímeros y buena adhesión a un amplio espectro de sustratos.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cevat Erisken et al.
Tissue engineering. Part A, 17(9-10), 1239-1252 (2010-12-30)
The ability to fabricate tissue engineering scaffolds containing systematic gradients in the distributions of stimulators provides additional means for the mimicking of the important gradients observed in native tissues. Here the concentration distributions of two bioactive agents were varied concomitantly
Hung-Jen Shao et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(12), 3344-3352 (2012-06-27)
The phenotypic responses of human bone marrow mesenchymal cells (hBMSCs) on different ratio of chitosan/polycaprolactone (PCL) blends were investigated in this study. The results showed that hBMSCs existed different morphology on chitosan/PCL blends due to the different adhesion characteristic of
Muhammad Shafiq et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(7), e117-e134 (2018-06-02)
The objective of this study was to develop small-diameter vascular grafts capable of eluting SDF (stromal cell-derived factor)-1α-derived peptide and SP (substance P) for in situ vascular regeneration. Polycaprolactone (PCL)/collagen grafts containing SP or SDF-1α-derived peptide were fabricated by electrospinning.
Jixin Xue et al.
Biomaterials, 34(11), 2624-2631 (2013-01-29)
Tissue engineering approach continuously requires for emerging strategies to improve the efficacy in repairing and regeneration of tissue defects. Previously, we developed a sandwich model strategy for cartilage engineering, using the combination of acellular cartilage sheets (ACSs) and chondrocytes. However
Kalaipriya Madhaiyan et al.
International journal of pharmaceutics, 444(1-2), 70-76 (2013-02-02)
Biocompatible PCL polymer nanofiber mediated sustained release of hydrophilic drug and applicability as transdermal delivery system is attempted. This new attempt to investigate water soluble vitamin delivery with hydrophobic polymer nanofiber sustained the release of the vitamin and the method
Artículos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.