271845
Benzyl viologen dichloride
97%
Sinónimos:
1,1′-Dibenzyl-4,4′-bipyridinium dichloride
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].C(c1ccccc1)[n+]2ccc(cc2)-c3cc[n+](Cc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H22N2.2ClH/c1-3-7-21(8-4-1)19-25-15-11-23(12-16-25)24-13-17-26(18-14-24)20-22-9-5-2-6-10-22;;/h1-18H,19-20H2;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.