Merck
448842
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 2.760,00
US$ 2.760,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 2.760,00
About This Item
Fórmula lineal:
D2C=C(CD3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.760,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3
Clave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-KPAILUHGSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)