Merck
407585
Sigma-Aldrich
2-Carboxyethyl acrylate oligomers
anhydrous, n=0-3, average MW~170
Sinónimos:
β-(Acryloyloxy)propionic acid, 2-Carboxyethyl acrylate, 3-(Acryloyloxy)propionic acid, Acrylic acid 2-carboxyethyl ester
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 206,00
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 206,00
About This Item
Fórmula lineal:
C3H3O2(C3H4O2)nH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 206,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Formulario
liquid
contiene
2000 ppm MEHQ as inhibitor
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-6(9)10-4-3-5(7)8/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
Clave InChI
CYUZOYPRAQASLN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The effect of acrylic acid dimer on the properties of carboxycement.
S Pokorný et al.
Journal of dentistry, 16(2), 76-79 (1988-04-01)
Mi-Sook Kim et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 83(3), 674-682 (2007-05-29)
We developed and characterized a novel in situ chitosan-poly(ethylene oxide) (PEO) hydrogel via two steps: 2-carboxyethyl acrylate molecules were grafted to the primary amine functional groups in chitosan in the first step and then Michael type addition reaction was processed