Merck
569976
Sigma-Aldrich
Methyl meth-d3-acrylate
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CD3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
103.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
≤0.5% hydroquinone as stabilizer
bp
100 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i2D3
Clave InChI
VVQNEPGJFQJSBK-BMSJAHLVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)