M55909
Metilmetacrilato
contains ≤30 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinónimos:
2-metilprop-2-enoato de metilo, Éster metílico del ácido metacrílico
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
29 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
815 °F
contains
≤30 ppm MEHQ as inhibitor
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Copolímeros de poli (metil metacrilato-co-maleico anhídrido) injertados con complejo de lantánidos. Estos polímeros luminiscentes exhiben una gran estabilidad térmica y pueden utilizarse como capas luminosas para dispositivos optoelectrónicos.
- El poli (metacrilato de metilo) (PMMA), es un material común utilizado en la producción de lentes para módulos de concentración fotovoltaica (CPV).
- Polimetacrilato de metilo, polímero cruzado de metacrilato de metilo y polímeros cruzados de metacrilato de metilo y dimetacrilato de glicol. Estos polímeros se utilizan en cirugía estética, odontología y prótesis articulares.
- Productos sanitarios personalizados a base de poli (metil metacrilato) (PMMA).
- Redes poliméricas interpenetrantes de metacrilato de metilo con propiedades térmicas y mecánicas mejoradas.
- Copolímeros de poli(metil metacrilato-co-hidroxietil metacrilato) (PMMA-co-PHEMA) por copolimerización en emulsión. Estos copolímeros forman películas termooxidativamente estables y dúctiles.
- Nanopartículas de poli (metacrilato de metilo) a través de la polimerización en microemulsión diferencial.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Artículos
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Protocolos
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.