338222
Styrene-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sinónimos:
Deuterated styrene, Phenylethylene-D8, Vinylbenzene-D8, Octadeuterostyrene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
contiene
4-t-butylcatechol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.5445 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
hearing organs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?