Merck
41214
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
2000, chemical modification reagent amine reactive
Sinónimos:
Polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)succinyl-aminoethyl]polyethylene glycol 2′000, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]polyethylene glycol 2′000 N-succinimidyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 329,00
US$ 329,00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 329,00
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 329,00
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol 2′000,
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Quality Level
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.